Orders LinkContactUsLinkComponent
Farveskåle
Farveskåle
Skål med låg, uden bakke, 90×70×65 mm
Katalog # 631-0347
Farveskåle
Katalog # 631-0347
Farveskåle
Farveskåle
Skål med låg, uden bakke, 90×70×65 mm
Price
307,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Removable cover
Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Skål med låg, uden bakke
  • B×D×H:
    90×70×65 mm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Låg til skål
    Låg til skål
    631-0864
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 115,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Farverack til farvekrukker, rustfrit stål, til 10 objektglas
    Farverack til farvekrukker, rustfrit stål, til 10 objektglas
    631-0348
    - mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 197,00 kr