Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
155 mm, 55 mm, 15 mm
Katalog # HAMMHWN262-15
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Section lifters
Katalog # HAMMHWN262-15
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Section lifters
Section lifters
155 mm, 55 mm, 15 mm
Price
523,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Section lifters with blade from WIRONIT steel and wooden handle.
Specifikationer
  • Længde:
    155 mm
  • Seq:
    03
  • Bladbredde:
    15 mm
  • Klinge længde:
    55 mm