Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
155 mm, 55 mm, 10 mm
Katalog # HAMMHWN261-15
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Section lifters
Katalog # HAMMHWN261-15
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Section lifters
Section lifters
155 mm, 55 mm, 10 mm
Price
kr520.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Section lifters with blade from WIRONIT steel and wooden handle.
Specifikationer
  • Længde:
    155 mm
  • Seq:
    02
  • Bladbredde:
    10 mm
  • Klinge længde:
    55 mm