Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons
Spoons
205 mm, 70×55 mm
Katalog # HAMMHWN144-20
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Spoons
Katalog # HAMMHWN144-20
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Spoons
Spoons
205 mm, 70×55 mm
Price
462,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Specifikationer
  • Længde:
    205 mm
  • Skestr.:
    70×55 mm