Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons
Spoons
140 mm, 45×30 mm
Katalog # 231-0270
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Spoons
Katalog # 231-0270
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Spoons
Spoons
140 mm, 45×30 mm
Price
150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
WIRONIT steel, anti-magnetic.
Specifikationer
  • Længde:
    140 mm
  • Skestr.:
    45×30 mm