Drigalski spatulas
Ø 4 mm, 195 mm
Katalog # 231-2315
Leverandør: HAMMACHER KARL
Gå til:
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Specifikationer
- Beskrivelse:Ø 4 mm
- Længde:195 mm
- Seq:01