Orders LinkContactUsLinkComponent
Drigalski spatulas
Drigalski spatulas
Ø 4 mm, 195 mm
Katalog # 231-2315
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Drigalski spatulas
Katalog # 231-2315
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Drigalski spatulas
Drigalski spatulas
Ø 4 mm, 195 mm
Price
178,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Drigalski spatulas made of WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Ø 4 mm
  • Længde:
    195 mm
  • Seq:
    01