Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirring spatulas

Stirring spatulas

120 mm, 3 mm
Katalog # 231-0260
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Stirring spatulas
Katalog # 231-0260
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Stirring spatulas
Stirring spatulas

120 mm, 3 mm

Price
181,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Single-ended stirring spatulas made of WIRONIT stainless steel.

Specifikationer
  • Længde:
    120 mm
  • Bladbredde:
    3 mm