Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 28 mm, 4 mm
Katalog # HAMMHWN055-15
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Katalog # HAMMHWN055-15
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
150 mm, 28 mm, 4 mm
Price
199,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made from stainless WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    05
  • Bladbredde:
    4 mm
  • Klinge længde:
    28 mm