Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 30 mm, 5 mm
Katalog # HAMMHWN031-21
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Katalog # HAMMHWN031-21
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
210 mm, 30 mm, 5 mm
Price
kr212.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made from stainless steel WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Længde:
    210 mm
  • Seq:
    04
  • Bladbredde:
    5 mm
  • Klinge længde:
    30 mm