Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
130 mm, 28 mm, 5 mm
Katalog # HAMMHWN029-13
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Katalog # HAMMHWN029-13
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
130 mm, 28 mm, 5 mm
Price
197,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Double-ended micro spatulas made from stainless steel WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Længde:
    130 mm
  • Seq:
    02
  • Bladbredde:
    5 mm
  • Klinge længde:
    28 mm