Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
185 mm, 5 mm
Katalog # 231-0258
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Spatulas, micro
Katalog # 231-0258
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Spatulas, micro
Spatulas, micro
185 mm, 5 mm
Price
183,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Single-ended micro spatulas made from WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Længde:
    185 mm
  • Seq:
    06
  • Bladbredde:
    5 mm