Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
130 mm, 5 mm
Katalog # 231-1366
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Spatulas, micro
Katalog # 231-1366
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Spatulas, micro
Spatulas, micro
130 mm, 5 mm
Price
177,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Single-ended micro spatulas made from WIRONIT steel.
Specifikationer
  • Længde:
    130 mm
  • Seq:
    05
  • Bladbredde:
    5 mm