Orders LinkContactUsLinkComponent
Physiology scissors, straight
Physiology scissors, straight
Lige, skarpt/skarpt, 145 mm
Katalog # 233-0086
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Physiology scissors, straight
Katalog # 233-0086
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Physiology scissors, straight
Physiology scissors, straight
Lige, skarpt/skarpt, 145 mm
Price
1.120,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Spids-spids
  • Ideel til en lang række laboratorieopgaver
  • Syreresistent
  • Autoklaverbar
Specifikationer
  • Model:
    Lige, skarpt/skarpt
  • Længde:
    145 mm