Physiology scissors, straight
Lige, skarpt/skarpt, 130 mm
Katalog # 233-0085
Leverandør: HAMMACHER KARL
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
- Spids-spids
- Ideel til en lang række laboratorieopgaver
- Syreresistent
- Autoklaverbar
Specifikationer
- Model:Lige, skarpt/skarpt
- Længde:130 mm