Thread and vessel scissors
Lige, spids/stump, 160 mm
Katalog # 233-0084
Leverandør: HAMMACHER KARL
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
- Spids-stump
- Ideel til en lang række laboratorieopgaver
- Syreresistent
- Autoklaverbar
Specifikationer
- Model:Lige, spids/stump
- Længde:160 mm