Orders LinkContactUsLinkComponent
Thread and vessel scissors
Thread and vessel scissors
Lige, spids/stump, 145 mm
Katalog # 233-1106
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Thread and vessel scissors
Katalog # 233-1106
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Thread and vessel scissors
Thread and vessel scissors
Lige, spids/stump, 145 mm
Price
955,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Spids-stump
  • Ideel til en lang række laboratorieopgaver
  • Syreresistent
  • Autoklaverbar
Specifikationer
  • Model:
    Lige, spids/stump
  • Længde:
    145 mm