Thread and vessel scissors
Lige, spids/stump, 110 mm
Catalog # 233-1117
Supplier: HAMMACHER KARL
Jump to:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
- Spids-stump
- Ideel til en lang række laboratorieopgaver
- Syreresistent
- Autoklaverbar
Specifications
- Model:Lige, spids/stump
- Længde:110 mm