Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Curved, sharp/sharp, 110 mm
Katalog # HAMMHWB005-11
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Katalog # HAMMHWB005-11
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors
Dissecting scissors
Curved, sharp/sharp, 110 mm
Price
1.150,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
  • Ideel til en lang række laboratorieopgaver
  • Syreresistent
  • Autoklaverbar
  • Spids-spids
Specifikationer
  • Model:
    Curved, sharp/sharp
  • Længde:
    110 mm