Dissecting scissors
Let kurvet, spids/spids, 110 mm
Katalog # 233-1118
Leverandør: HAMMACHER KARL
Gå til:
Product Details & Documents
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
- Ideel til en lang række laboratorieopgaver
- Syreresistent
- Autoklaverbar
- Spids-spids
Specifikationer
- Model:Let kurvet, spids/spids
- Længde:110 mm