Dissecting scissors
Lige, spids/spids, 110 mm
233-1104
Rustfrit stål 18/10, antimagnetisk.
- Ideel til en lang række laboratorieopgaver
- Syreresistent
- Autoklaverbar
- Spids-spids
- Model:Lige, spids/spids
- Længde:110 mm