Orders LinkContactUsLinkComponent
Knife spatulas, flexible
Knife spatulas, flexible
180 mm, 80 mm
Katalog # HAMMHSN220-08
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Knife spatulas, flexible
Katalog # HAMMHSN220-08
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Knife spatulas, flexible
Knife spatulas, flexible
180 mm, 80 mm
Price
621,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Straight knife spatulas with wooden handle and stainless steel blade.
Specifikationer
  • Længde:
    180 mm
  • Seq:
    08
  • Klinge længde:
    80 mm