Ske-spatel
210 mm, hvid
Katalog # 231-1346
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn, hvidglaseret.
- Bred form
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 1000 °C
- Designet til at kunne klare en hård behandling
Specifikationer
- Farve:hvid
- Længde:210 mm