Ske-spatel
170 mm, hvid
Catalog # 231-1344
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porcelæn, hvidglaseret.
- Bred form
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til 1000 °C
- Designet til at kunne klare en hård behandling
Specifications
- Farve:hvid
- Længde:170 mm