Orders LinkContactUsLinkComponent
Fliser til spotting
12, Ø×H: 25×6 mm, 97×127×12 mm
  631-9200
Fliser til spotting
  631-9200
Fliser til spotting
Fliser til spotting
12, Ø×H: 25×6 mm, 97×127×12 mm
402,00 kr
1 * 1 Items
Glaseret porcelæn. Disse store fliser med hulrum/brønde er velegnede til farvningsapplikationer.
Colour: white.
  • Ant. brønde:
    12
  • B×D×H:
    97×127×12 mm
  • Brøndstørrelse:
    Ø×H: 25×6 mm