Orders LinkContactUsLinkComponent
Fliser til spotting
Fliser til spotting
12, Ø×H: 20×3 mm, 85×119×6 mm
Katalog # 631-9202
Fliser til spotting
Katalog # 631-9202
Fliser til spotting
Fliser til spotting
12, Ø×H: 20×3 mm, 85×119×6 mm
Price
381,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glaseret porcelæn. Disse store fliser med hulrum/brønde er velegnede til farvningsapplikationer.
Colour: white.
Specifikationer
  • Ant. brønde:
    12
  • B×D×H:
    85×119×6 mm
  • Brøndstørrelse:
    Ø×H: 20×3 mm