Orders LinkContactUsLinkComponent
Fliser til spotting
Fliser til spotting
6, Ø×H: 36×11 mm, 80×115×12 mm
Catalog # 631-9201
Fliser til spotting
Catalog # 631-9201
Fliser til spotting
Fliser til spotting
6, Ø×H: 36×11 mm, 80×115×12 mm
Price
258,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Glaseret porcelæn. Disse store fliser med hulrum/brønde er velegnede til farvningsapplikationer.
Colour: white.
Specifications
  • Ant. brønde:
    6
  • B×D×H:
    80×115×12 mm
  • Brøndstørrelse:
    Ø×H: 36×11 mm