Orders LinkContactUsLinkComponent
Pistiler
55 mm, 210 mm, 410-9124
  410-9135
Pistiler
  410-9135
Pistiler
Pistiler
55 mm, 210 mm, 410-9124
521,00 kr
1 * 1 Items
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
 : Fremstillet i henhold til DIN 12906.
  • Til:
    410-9124
  • Ø hoved:
    55 mm
  • Længde:
    210 mm
  • Seq:
    19