Pistiler
48 mm, 185 mm, 410-9113
410-9323
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
- Til:410-9113
- Ø hoved:48 mm
- Længde:185 mm
- Seq:18