Pistiler
42 mm, 175 mm, 410-9112
Katalog # 410-9134
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifikationer
- Til:410-9112
- Ø hoved:42 mm
- Længde:175 mm
- Seq:16