Pistiler
36 mm, 150 mm, 410-9110
Catalog # 410-9133
Supplier: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Jump to:
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifications
- Til:410-9110
- Ø hoved:36 mm
- Længde:150 mm
- Seq:15