Orders LinkContactUsLinkComponent
Pistiler
Pistiler
36 mm, 150 mm, 410-9110
Catalog # 410-9133
Pistiler
Catalog # 410-9133
Pistiler
Pistiler
36 mm, 150 mm, 410-9110
Price
276,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifications
  • Til:
    410-9110
  • Ø hoved:
    36 mm
  • Længde:
    150 mm
  • Seq:
    15