Pistiler
24 mm, 115 mm, 410-9326
Katalog # 410-9131
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Certifications: Fremstillet i henhold til DIN 12906.
Specifikationer
- Til:410-9326
- Ø hoved:24 mm
- Længde:115 mm
- Seq:12