Orders LinkContactUsLinkComponent
Forbrændingsskåle
Lav, 20 ml, -, 46×70×13 mm
  459-2132
Forbrændingsskåle
  459-2132
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Lav, 20 ml, -, 46×70×13 mm
201,00 kr
1 * 1 Items
Porcelain dishes, glazed inside and out, except base.
  • Withstand maximum temperature 1000 °C
  • Shallow form without spout, deep form with spout
The rectangular dishes have sloping sides.
De angivne mål er B×D×H for firkantede skåle og Ø×H for andre.
  • Model:
    Lav
  • Kapacitet:
    20 ml
  • Seq:
    09
  • B×D×H:
    46×70×13 mm
  • Ø udv. × H:
    -