Orders LinkContactUsLinkComponent
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Lav, 33 ml, -, 42×55×16 mm
  459-0038
Forbrændingsskåle
  459-0038
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Lav, 33 ml, -, 42×55×16 mm
154,00 kr
1 * 1 Items
Porcelain dishes, glazed inside and out, except base.
  • Withstand maximum temperature 1000 °C
  • Shallow form without spout, deep form with spout
The rectangular dishes have sloping sides.
De angivne mål er B×D×H for firkantede skåle og Ø×H for andre.
  • Model:
    Lav
  • Kapacitet:
    33 ml
  • Seq:
    10
  • B×D×H:
    42×55×16 mm
  • Ø udv. × H:
    -