Orders LinkContactUsLinkComponent
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Dyb, 30 ml, 50×25 mm, - mm
Katalog # 459-2122
Forbrændingsskåle
Katalog # 459-2122
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Dyb, 30 ml, 50×25 mm, - mm
Price
119,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelain dishes, glazed inside and out, except base.
  • Withstand maximum temperature 1000 °C
  • Shallow form without spout, deep form with spout
The rectangular dishes have sloping sides.
De angivne mål er B×D×H for firkantede skåle og Ø×H for andre.
Specifikationer
  • Model:
    Dyb
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Seq:
    05
  • B×D×H:
    - mm
  • Ø udv. × H:
    50×25 mm