Orders LinkContactUsLinkComponent
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Dyb, 15 ml, 40×21 mm, - mm
Katalog # 459-2121
Forbrændingsskåle
Katalog # 459-2121
Forbrændingsskåle
Forbrændingsskåle
Dyb, 15 ml, 40×21 mm, - mm
Price
94,40 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelain dishes, glazed inside and out, except base.
  • Withstand maximum temperature 1000 °C
  • Shallow form without spout, deep form with spout
The rectangular dishes have sloping sides.
De angivne mål er B×D×H for firkantede skåle og Ø×H for andre.
Specifikationer
  • Model:
    Dyb
  • Kapacitet:
    15 ml
  • Seq:
    04
  • B×D×H:
    - mm
  • Ø udv. × H:
    40×21 mm