Combustion boats
96×12×10 mm
Katalog # 459-2214
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Glaseret porcelæn.
- Med øje
- Tåler temperaturer op til 1000 °C
Specifikationer
- Seq:02
- B×D×H:96×12×10 mm
Glaseret porcelæn.