Combustion boats
85×13×8 mm
Katalog # 459-2213
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Glaseret porcelæn.
- Med øje
- Tåler temperaturer op til 1000 °C
Specifikationer
- Seq:01
- B×D×H:85×13×8 mm