Skåle, fordampning
400 ml, 60 mm, 150 mm
Katalog # 216-0375
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn, glaseret.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +1000 °C
- Lav varmeekspansion
Til en lang række laboratorieopgaver. Med tud og flad bund. Glaseret hvid bortset fra soklen.
Specifikationer
- Udv.Ø:150 mm
- Kapacitet:400 ml
- Højde:60 mm