Skåle, fordampning
250 ml, 50 mm, 110 mm
Katalog # 216-0373
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn, glaseret.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +1000 °C
- Lav varmeekspansion
Til en lang række laboratorieopgaver. Med tud og flad bund. Glaseret hvid bortset fra soklen.
Specifikationer
- Udv.Ø:110 mm
- Kapacitet:250 ml
- Højde:50 mm