Skåle, fordampning
100 ml, 36 mm, 84 mm
Katalog # 216-0289
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn, glaseret.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +1000 °C
- Lav varmeekspansion
Til en lang række laboratorieopgaver. Med tud og flad bund. Glaseret hvid bortset fra soklen.
Specifikationer
- Udv.Ø:84 mm
- Kapacitet:100 ml
- Højde:36 mm