Skåle, fordampning
60 ml, 30 mm, 75 mm
Katalog # 216-0371
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Porcelæn, glaseret.
- Meget god kemisk resistens
- Varmeresistent op til +1000 °C
- Lav varmeekspansion
Til en lang række laboratorieopgaver. Med tud og flad bund. Glaseret hvid bortset fra soklen.
Specifikationer
- Udv.Ø:75 mm
- Kapacitet:60 ml
- Højde:30 mm