Orders LinkContactUsLinkComponent
Skåle, fordampning
Skåle, fordampning
30 ml, 24 mm, 58 mm
Katalog # 216-0370
Skåle, fordampning
Katalog # 216-0370
Skåle, fordampning
Skåle, fordampning
30 ml, 24 mm, 58 mm
Price
167,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Porcelæn, glaseret.
  • Meget god kemisk resistens
  • Varmeresistent op til +1000 °C
  • Lav varmeekspansion
Til en lang række laboratorieopgaver. Med tud og flad bund. Glaseret hvid bortset fra soklen.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    58 mm
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Højde:
    24 mm