Büchner-tragte
5800 ml, 270 mm
Katalog # 511-2512
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
Specifikationer
- Kapacitet:5800 ml
- Seq:13
- Til filter Ø:270 mm