Büchner-tragte
4300 ml, 240 mm
511-2511
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
- Kapacitet:4300 ml
- Seq:12
- Til filter Ø:240 mm
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).