Büchner-tragte
1900 ml, 185 mm
511-2510
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
- Kapacitet:1900 ml
- Seq:11
- Til filter Ø:185 mm
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).