Büchner-tragte
1250 ml, 150 mm
511-2509
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
- Kapacitet:1250 ml
- Seq:10
- Til filter Ø:150 mm
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).