Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner-tragte
Büchner-tragte
795 ml, 125 mm
Catalog # 511-2508
Büchner-tragte
Catalog # 511-2508
Büchner-tragte
Büchner-tragte
795 ml, 125 mm
Price
kr1,820.00
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
Specifications
  • Kapacitet:
    795 ml
  • Seq:
    09
  • Til filter Ø:
    125 mm