Büchner-tragte
580 ml, 110 mm
Katalog # 511-2507
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
Specifikationer
- Kapacitet:580 ml
- Seq:08
- Til filter Ø:110 mm