Büchner-tragte
290 ml, 90 mm
Katalog # 511-2506
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
Specifikationer
- Kapacitet:290 ml
- Seq:07
- Til filter Ø:90 mm