Büchner-tragte
135 ml, 70 mm
Katalog # 511-2505
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Gå til:
Product Details & Documents
Hvidglaseret porcelæn.
For filter paper or membrane filtration discs.
Certifications: DIN 12 905 (511-2502, 511-2501 og 511-2500 ikke i henhold til DIN).
Specifikationer
- Kapacitet:135 ml
- Seq:06
- Til filter Ø:70 mm